Learn More
3-[[(2S)-1-metil-2-pirrolidinil]metil]-5-[(1E)-2-(fenilsulfonil)etenil]-1H-indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(((2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl)-5-((1E)-2-(phenylsulfonyl)ethenyl)-1H-indole |
| CAS | 362595-66-2 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N3 O . I |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N3O.HI/c1-12-6-2-4-9(8-12)10-5-3-7-13(10)11-14;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].C[n+]1cccc(c1)C2CCCN2N=O |
| Peso molecular (g/mol) | 319.142 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.018 |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?