Learn More
3-[(2RS)-piperidin-2-il]piridina ((RS)-anabasina), Mikromol™
Descripción
3-[(2RS)-piperidin-2-il]piridina ((RS)-anabasina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Anabasine |
| CAS | 13078-04-1 |
| Nombres de analitos o componentes | rac-Anabasine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, Piperidine, 2-(3-pyridyl)- (3CI), 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-[2,3']bipyridinyl, 2-(3-Pyridyl)piperidine, 2-(Pyridin-3-yl)piperidine, 3-(2-Piperidyl)pyridine, 3-(Piperidin-2-yl)pyridine, DL-Anabasine, Nicotine Imp. G (EP), Anabasine, (+/-)- (8CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (+/-)-, (+/-)-Anabasine, Nicotine Impurity G as Racemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2 |
| SMILES | C1CCC(NC1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-piperidin-2-ilpiridina |
| Mostrar más |