Learn More
3(2H)-isoxazolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3(2H)-Isoxazolone |
| CAS | 5777-20-8 |
| Fórmula molecular | C3 H3 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Isoxazolol, 3-Hydroxyisoxazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NO2/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5) |
| SMILES | Oc1ccon1 |
| Nombre IUPAC | 1,2-oxazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 85.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.0164 |