Learn More
Acetato de 3,20-dioxopregn-4-en-17-ilo (acetato de hidroxiprogesterona), Mikromol™
Descripción
Acetato de 3,20-dioxopregn-4-en-17-ilo (acetato de hidroxiprogesterona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-alpha-Hydroxyprogesterone 17-acetate |
| CAS | 302-23-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-alpha-Hydroxyprogesterone 17-acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H32 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Medroxyprogesterone Acetate Imp. H (EP), Megestrol Acetate Imp. K (EP), Hydroxyprogesterone Acetate, 3,20-Dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, Megestrol Acetate Imp. K (Pharmeuropa), Chlormadinone acetate EP impurity G, Chlormadinone Acetate Impurity G, Medroxyprogesterone Acetate Impurity H, Megestrol Acetate Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13,18-20H,5-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Mostrar más |