Learn More
3,20-bis(etilendioxi)pregna-5,7-dieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,20-Bis(ethylenedioxy)pregna-5,7-diene |
| CAS | 19592-55-3 |
| Fórmula molecular | C25 H36 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Pregna-5,7-diene-3,20-dione Cyclic 3,20-bis(1,2-Ethanediyl Acetal), Pregna-5,7-diene-3,20-dione Cyclic bis(1,2-Ethanediyl Acetal), Pregna-5,7-diene-3,20-dione Cyclic bis(Ethylene Acetal) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H36O4/c1-22-10-11-25(28-14-15-29-25)16-17(22)4-5-18-19-6-7-21(24(3)26-12-13-27-24)23(19,2)9-8-20(18)22/h4-5,19-21H,6-16H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3C(=CC=C4CC5(CC[C@]34C)OCCO5)[C@@H]1CC[C@@H]2C6(C)OCCO6 |
| Nombre IUPAC | (9S,10R,13S,14R,17S)-10,13-dimetil-17-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)espiro[1,2,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,2'-1,3-dioxolano] |
| Peso molecular (g/mol) | 400.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.2614 |