Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-[2-(trimetilsilil)etinil]bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434486 5 g 5 g
15424486 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58731.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 915402-03-8 | C17H25BO2Si | 300.28 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915402-03-8
Fórmula molecular C17H25BO2Si
Peso molecular (g/mol) 300.28
Número MDL MFCD08706285
Clave InChI LDKJXCOLGXLWKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-trimethylsilane, trimethyl 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 3-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, amtb201, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 17999151
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC Trimetil({2-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]etynil})silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.28
Porcentaje de pureza 97%