Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-[2-(trimetilsilil)etinil]bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester |
| Punto de fusión | 86°C to 90°C |
| Cantidad | 1 g |
| Nombre IUPAC | trimetil-[2-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]etinil]silano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |