Learn More
3-[2-(trimetilsilil)etinil]anilina, Mikromol
Código de producto. 30460341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30460341 100 mg
1 options
Código de producto. 30460341 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3297.110100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[2-(trimetilsilil)etinil]anilina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
CAS 110598-30-6
Nombres de analitos o componentes 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H15 N Si
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenamine, 3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-, Benzenamine, 3-[(trimethylsilyl)ethynyl]- (9CI), 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenamine, 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, [3-(Trimethylsilanylethynyl)phenyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,12H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(N)c1
Nombre IUPAC 3-(2-trimetilsililetinil)anilina
Peso molecular (g/mol) 189.329
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0974 g/mol