Learn More
Ácido 3-(2-tienil)propanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10603302 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10603302 1 g Frasco de vidrio 1 g
10182481 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603302 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330110010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5928-51-8 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5928-51-8
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.2
Número MDL MFCD00047093
Clave InChI MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-thienyl propanoic acid, 3-2-thienyl propionic acid, 2-thiophenepropanoic acid, 3-thiophen-2-yl propanoic acid, 2-thiophenepropionic acid, maybridge3_005592, 3-2-thienyl propionic pound inverted question markacid, 3-thiophen-2-yl-propionic acid, thiolpropionic acid, pubchem23928
PubChem CID 703169
Nombre IUPAC ácido 3-tiofen-2-ilpropanoico
SMILES C1=CSC(=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Thienyl)propanoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45°C to 49°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o agujas