Learn More
3-(2-tienil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489948 5 g 5 g
15499948 250 mg 250 miligramos
15479948 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63316.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22951-96-8 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
3-(2-Thienyl)-L-alanine can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(2-tienil)-L-alanina puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y como colorante.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22951-96-8
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.214
Número MDL MFCD00064335
Clave InChI WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Sinónimo 3-2-thienyl-l-alanine, s-2-amino-3-thiophen-2-yl propanoic acid, l-2-thienylalanine, beta 2-thienyl alanine, h-thi-oh, 3-thiophen-2-yl-l-alanine, 2s-2-amino-3-thiophen-2-ylpropanoic acid, tih, beta-2-thienylalanine, pubchem18715
PubChem CID 146719
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-tiofen-2-ilpropanoico
SMILES C1=CSC(=C1)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Thienyl)-L-alanine
Punto de fusión 255°C to 263°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 82872
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido