Learn More
Ácido 3-(2-tienil)acrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Thienyl)acrylic Acid |
| CAS | 1124-65-8 |
| Fórmula molecular | C7H6O2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-(2-Thienyl)-2-propenoic Acid, 2-Thiopheneacrylic Acid, 2-Thienylacrylic Acid, 3-(2-Thienyl)propenoic Acid, 3-(Thien-2-yl)acrylic Acid, 3-(Thiophene-2-yl)acrylic Acid, 3-Thiophen-2-ylacrylic Acid, NSC 4247 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-3-tiofen-2-ilprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 154.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0089 |