Learn More
Alfa Aesar™ Ácido acrílico 3-(2-tienil), predominantemente trans, + 98 %
Código de producto. 11424133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424133 50 g 50 g
11414133 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424133 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A10342.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 15690-25-2
Fórmula molecular C7H6O2S
Peso molecular (g/mol) 154.183
Número MDL MFCD00005455
Clave InChI KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 3-2-thienyl acrylic acid, 3-thiophen-2-yl acrylic acid, 2-thiopheneacrylic acid, 2e-3-thiophen-2-yl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-thienyl acrylic acid, 2-thienylacrylic acid, e-3-thiophen-2-yl acrylic acid, 2-thiopheneacrylic acid, e, unii-ino5aty68d, 2-propenoic acid, 3-2-thienyl
PubChem CID 735981
Nombre IUPAC ácido (E)-3-tiofen-2-ilprop-2-enoico
SMILES C1=CSC(=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3- (2-Thienyl)acrylic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 50 g
Beilstein 112053
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza ≥98%