Learn More
Ácido 3-(2-piridilditio)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Pyridyldithio)propanoic Acid |
| CAS | 68617-64-1 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2S2/c10-8(11)4-6-12-13-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CCSSc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(piridin-2-ildisulfanil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0075 |