Learn More
Ácido 3-(2-piridil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494858 1 g 1 g
15404868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58619.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15197-75-8 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15197-75-8
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00995159
Clave InChI AZYKGQOIAGPVCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-2-yl propanoic acid, 3-2-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-2-yl-propionic acid, 2-pyridinepropanoic acid, 3-2-pyridinyl propanoic acid, pyridine-2-propionic acid, 2-3-pyridyl propionic acid, 3-2-pyridyl propanoic acid, 3-2-pyridyl-propionic acid, 2-pyridinepropanoicacid
PubChem CID 564292
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-2-ilpropanoico
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Pyridyl)propionic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%