Learn More
Ácido 3-(2-Piridil)-5,6-difenil-1,2,4-triazina-p,p'-disulfónico, hidrato de sal disódica, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751684 25 g Frasco de vidrio 25 g
10428140 1 g Frasco de vidrio 1 g
10285550 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10751684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171010250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1264198-47-1 , 28048-33-1
Fórmula molecular C20H12N4Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 514.44
Número MDL MFCD00717621
Clave InChI DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate, disodium ferrozine 2-hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-bis 4-sulfophenyl-1,2,4-triazine disodium salt hydrate
PubChem CID 91871971
Nombre IUPAC disodio; 4-[3-piridin-2-il-6-(4-sulfonatofenil)-1,2,4-triazin-5-il]bencenosulfonato; hidrato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Verde-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (5% acetate-buffer pH 5.5) Clear yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.45
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.