Learn More
3-(2-Piridil)-5-(4-piridil)-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490200 1 g 1 g
11400210 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50665.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36770-50-0
Fórmula molecular C12H9N5
Peso molecular (g/mol) 223.239
Número MDL MFCD00107797
Clave InChI WOFXUCJTFGKKIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole, 2-3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole, 2-3-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 2-5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, 2-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, acmc-1ah5x, 3-2'-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 2803172
Nombre IUPAC 2-(3-piridin-4-il-1H-1,2,4-triazol-5-il)piridina
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=NN2)C3=CC=NC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.24
Porcentaje de pureza 99%