Learn More
Ácido 3-(2-oxo-ciclohexil)-propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Oxo-cyclohexyl)-propionic Acid |
| CAS | 2275-26-5 |
| Fórmula molecular | C9H14O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Carboxyethyl)cyclohexanone, 2-Oxocyclohexanepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h7H,1-6H2,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(CCC1C(CCCC1)=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-oxociclohexil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.09 |