Learn More
3-[2-Oxo-3-(trifluorometil)-1,2-dihidropiridin-1-il]propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10611893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10611893 1 g 1 g
10019571 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10611893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06060DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175277-60-8
Fórmula molecular C9H7F3N2O
Peso molecular (g/mol) 216.163
Número MDL MFCD00204216
Clave InChI CQBBWSPMEJVWQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1 2h-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-1-yl propanenitrile, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridon, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl hydropyridyl propanenitrile
PubChem CID 2736731
Nombre IUPAC 3-[2-oxo-3-(trifluorometil)piridin-1-il]propanonitrilo
SMILES C1=CN(C(=O)C(=C1)C(F)(F)F)CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1, 2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.16
Porcentaje de pureza 97%