Learn More
Ácido 3-(2-Oxo-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-3-il)propanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10273232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10273232 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10305112 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10273232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB02696DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 13610-59-8
Fórmula molecular C10H9NO4
Peso molecular (g/mol) 207.185
Número MDL MFCD00052166
Clave InChI BMLRDVCKJXMASM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxobenzo d oxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl propionic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoic acid, 2-oxo, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl-propionic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoicacid, 2-oxo, 3-2-oxo-3-hydrobenzoxazol-3-yl propanoic acid, maybridge1_008314
PubChem CID 720147
Nombre IUPAC ácido 3-(2-oxo-1,3-benzoxazol-3-il)propanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N(C(=O)O2)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.18
Porcentaje de pureza 97%