Learn More
Ácido 3-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-3-il)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)propanoic Acid |
| CAS | 923163-76-2 |
| Fórmula molecular | C12H13NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-3-quinolinepropanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO3/c14-11(15)6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)13-12(9)16/h1-4,9H,5-7H2,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCC1Cc2ccccc2NC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-oxo-3,4-dihidro-1H-quinolin-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 219.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0895 |