Learn More
3-((2-Nitro-4-(trifluorometil)-fenil)amino)propano-1,2-diol, TRC
Código de producto. 30009374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009374 500 mg 500 miligramos
30006719 250 mg 250 miligramos
30008238 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN900998500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104333-00-8
Fórmula molecular C10H11N2O4F3
Peso molecular (g/mol) 280.2
Sinónimo 3-[[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-1,2-propanediol;3-(4-Trifluoromethyl-2-nitroanilino)propane-1,2-diol, HC Yellow 6, HC Yellow No. 6;N-(2,3-Dihydroxypropyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline;
Nombre IUPAC 3-[2-nitro-4-(trifluorometil)anilino]propano-1,2-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])NCC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((2-Nitro-4-(trifluoromethyl)-phenyl)amino)propane-1,2-diol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11F3N2O4/c11-10(12,13)6-1-2-8(9(3-6)15(18)19)14-4-7(17)5-16/h1-3,7,14,16-17H,4-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0671