Learn More
3-(2-naftil)-L-alanina, TRC
Código de producto. 30469819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469819 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30469819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37869050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
CAS 58438-03-2
Fórmula molecular C13H13NO2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-naftalen-2-ilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 215.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0946