Learn More
3-(2-naftil)-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10604092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10604092 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10604092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 333902500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 58438-03-2
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.25
Número MDL MFCD00066087
Clave InChI JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino