Learn More
3-(2-naftil)-L-alanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440009 1 g 1 g
15450009 5 g 5 g
15460009 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63354.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58438-03-2 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(2-naftil)-L-alanina es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Soluble en 1 mol/l NaOH.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58438-03-2
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.25
Número MDL MFCD00066087
Clave InChI JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 2726272
Información de solubilidad Soluble in 1mol/L NaOH.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido