Learn More
3-(2-naftil)-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440269 1 g 1 g
15450269 5 g 5 g
15460269 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63532.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76985-09-6 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76985-09-6
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.25
Número MDL MFCD00038546
Clave InChI JPZXHKDZASGCLU-GFCCVEGCSA-N
Sinónimo 3-2-naphthyl-d-alanine, h-d-2-nal-oh, r-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, r-2-amino-3-naphthalene-2-yl-propionic acid, d-2-naphthylalanine, d-3-2-naphthyl-alanine, unii-571v312ymy, 2-d-naphthylalanine, 2r-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
PubChem CID 2733661
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-naftaleno-2-ilpropanoico
SMILES [NH3+][C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Color Blanco
Beilstein 4352384
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido