Learn More
Ácido 3-(2-naftil)bencenoborónico, 98 %
Código de producto. 15429717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429717 5 g 5 g
15419717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52948.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870774-29-1
Fórmula molecular C16H13BO2
Peso molecular (g/mol) 248.09
Número MDL MFCD16293738
Clave InChI WLKQDOGZCIYEOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-naphthyl phenylboronic acid, 3-naphthalen-2-yl phenyl boronic acid, 3-2-naphthyl benzeneboronic acid, 3-naphthalene-2-yl phenylboronic acid, boronic acid, 3-2-naphthalenyl phenyl, 3-naphthalen-2-yl phenylboronic acid, 3-2-naphthyl phenylboronicacid, 3-2-naphthyl phenyl boronic acid
PubChem CID 45382255
Nombre IUPAC ácido (3-naftalen-2-ilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.09
Porcentaje de pureza 98%