Learn More
Ácido 3-(2-naftil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442718 5 g 5 g
11432718 1 g 1 g
11452718 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16715.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 51557-26-7 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51557-26-7
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.221
Número MDL MFCD00209666
Clave InChI KWGPBDBAAXYWOJ-VURMDHGXSA-N
Sinónimo naphthalene-2-acrylic acid, z-3-2-naphthyl prop-2-enoic acid, z-3-naphthalen-2-ylprop-2-enoic acid
PubChem CID 1712266
Nombre IUPAC ácido (Z)-3-naftalen-2-ilprop-2-enoico
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%