Learn More
Ácido 3-(2-naftil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432718 1 g 1 g
11442718 5 g 5 g
11452718 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16715.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51557-26-7 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51557-26-7
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.221
Número MDL MFCD00209666
Clave InChI KWGPBDBAAXYWOJ-VURMDHGXSA-N
Sinónimo naphthalene-2-acrylic acid, z-3-2-naphthyl prop-2-enoic acid, z-3-naphthalen-2-ylprop-2-enoic acid
PubChem CID 1712266
Nombre IUPAC ácido (Z)-3-naftalen-2-ilprop-2-enoico
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%