Learn More
Ácido 3-[2-N-(biotinil)aminoetilditio]propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic Acid |
| CAS | 104582-29-8 |
| Fórmula molecular | C15 H25 N3 O4 S3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25N3O4S3/c19-12(16-6-8-25-24-7-5-13(20)21)4-2-1-3-11-14-10(9-23-11)17-15(22)18-14/h10-11,14H,1-9H2,(H,16,19)(H,20,21)(H2,17,18,22)/t10-,11-,14-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]etildisulfanil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 407.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.1007 |