Learn More
[3-(2-Morfolinoetoxi)fenil]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10612045 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10209662 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10612045 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42013CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 857284-08-3
Fórmula molecular C13H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 236.315
Número MDL MFCD07772847
Clave InChI KRJWFDTWNMICLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzylamine, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3-2-4-morpholinyl ethoxy, 1-3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, 3-2-morpholinoethoxy phenylmethylamine, 3-morpholinoethoxy-phenyl methyl amin, 3-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine
PubChem CID 7164624
Nombre IUPAC [3-(2-morfolin-4-iletoxi)fenil]metanamina
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CN
Spécification
Nombre del producto químico o material [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.31
Porcentaje de pureza 95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.