Learn More
[3-(2-Morfolinoetoxi)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10249752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10249752 250 mg 250 miligramos
10015712 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10249752 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42009CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 857284-07-2
Fórmula molecular C13H19NO3
Peso molecular (g/mol) 237.299
Número MDL MFCD07772846
Clave InChI DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164622
Nombre IUPAC [3-(2-morfolin-4-iletoxi)fenil]metanol
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 97%