Learn More
Ácido 3-(2-metilpropil)pentanodioico, TRC
Código de producto. 30468025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30468025 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30468025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326335500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid
CAS 75143-89-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H16 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Pentanedioic acid, 3-(2-methylpropyl)-, 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic acid, 3-Isobutylglutaric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-metilpropil)pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 188.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1049
Porcentaje de pureza >95