Learn More
Ácido 3-(2-metilpropil)pentanodioico (ácido 3-isobutilglutárico), Mikromol™
Código de producto. 17943456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17943456 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17943456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(2-metilpropil)pentanodioico (ácido 3-isobutilglutárico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid
CAS 75143-89-4
Nombres de analitos o componentes 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H16 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pentanedioic acid, 3-(2-methylpropyl)-, 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic acid, 3-Isobutylglutaric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-metilpropil)pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 188.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1049 g/mol