Learn More
Ácido 3-(2-metilfenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467307 1 g 1 g
15477307 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34375.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22084-89-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
3-(2-Methylphenyl)propionic acid is a carboxylic acid building block. It participates in the synthesis of 2-methyl-3-phenylpropanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(2-metilfenil)propiónico es un compuesto básico de ácido carboxílico. Participa en la síntesis de 2-metil-3-fenilpropanol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22084-89-5
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00079773
Clave InChI JIRKNEAMPYVPTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30938
Nombre IUPAC ácido 3-(2-metilfenil)propanoico
SMILES CC1=CC=CC=C1CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methylphenyl)propionic acid
Punto de fusión 101°C to 103°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-2-methylphenyl propionic acid, 3-2-methylphenyl propanoic acid, 2-methylhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 2-methyl, 3-o-tolyl propanoic acid, 3-o-tolylpropanoic acid, 2-methylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2-methyl, 2-methylhydrozimtsaure
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 96%