Learn More
3-(2-Metilfenil)-5-fenil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441776 250 mg 250 miligramos
15471068 1 g 1 g
15481068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54927.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1400191-58-3
Fórmula molecular C15H12N2O
Peso molecular (g/mol) 236.274
Número MDL MFCD20265377
Clave InChI UPWQKWQWFBYGFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methylphenyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-phenyl-3-o-tolyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 54366090
Nombre IUPAC 3-(2-metilfenil)-5-fenil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=CC=CC=C1C2=NOC(=N2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 97%