Learn More
3-(2-Metilfenoxi)pirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494750 250 mg 250 miligramos
11404760 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50784.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 46196-54-7 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 46196-54-7
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD08060984
Clave InChI MIVMFYNEGPHLSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methylphenoxy pyrrolidine, 3-o-tolyloxy pyrrolidine, 3-o-tolyloxy-pyrrolidine, acmc-1bmts, 3-o-tolyloxy ;pyrrolidine
PubChem CID 18337163
Nombre IUPAC 3-(2-metilfenoxi)pirrolidina
SMILES CC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 95%