Learn More
3-(2-Metil-tiazol-4-il)-benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10769793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10769793 250 mg 250 miligramos
10168172 1 g 1 g
10316354 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10769793 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC19404CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 850375-05-2
Fórmula molecular C11H9NOS
Peso molecular (g/mol) 203.26
Número MDL MFCD02681946
Clave InChI FQQPVEKQPGDYPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7127782
Nombre IUPAC 3-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)benzaldehído
SMILES CC1=NC(=CS1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-thiazol-4-yl)-benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-2-methyl-thiazol-4-yl-benzaldehyde, 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzaldehyde, 3-2-methylthiazol-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 3-2-methyl-4-thiazolyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-methyl-4-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-methyl-4-thiazolyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.26
Porcentaje de pureza 97%