Learn More
3-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il)propano-1,2-diol, Mikromol™
Código de producto. 30461416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461416 4 x 25 mg -
30050361 25 mg 25 miligramos
17913116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0948.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il)propano-1,2-diol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol
CAS 62580-80-7
Nombres de analitos o componentes 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O4/c1-5-8-2-7(10(13)14)9(5)3-6(12)4-11/h2,6,11-12H,3-4H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CO
Nombre IUPAC 3-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 201.18
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.075 g/mol