Learn More
3-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il)-1,2-epoxipropano, Mikromol™
Código de producto. 30052580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052580 25 mg 25 miligramos
30051463 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052580 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0948.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il)-1,2-epoxipropano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
CAS 16773-52-7
Nombres de analitos o componentes 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N3O3/c1-5-8-2-7(10(11)12)9(5)3-6-4-13-6/h2,6H,3-4H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC2CO2
Nombre IUPAC 2-metil-5-nitro-1-(oxiran-2-ilmetil)imidazol
Peso molecular (g/mol) 183.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0644 g/mol