Learn More
Cloruro de 3-(2-Metil-4-pirimidinil)bencenosulfonilo, Técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10738214 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10582173 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738214 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31603CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 465514-07-2
Fórmula molecular C11H9ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 268.715
Clave InChI ZLLPUDLQNCNHFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 3-2-methylpyrimidin-4-yl phenyl sulfone, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl, benzenesulfonyl chloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl
PubChem CID 2779830
Nombre IUPAC cloruro de 3-(2-metilpirimidin-4-il)bencenosulfonilo
SMILES CC1=NC=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.72
Porcentaje de pureza 95%