Learn More
3-(2-Metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)propionitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420538 1 g 1 g
11430538 5 g 5 g
11440538 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24675.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89128-08-5
Fórmula molecular C7H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 180.17
Número MDL MFCD00134458
Clave InChI DXHSGLFIHQQUIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1-imidazolyl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propanenitrile, 2-methyl-4-nitro-1-imidazolepropionitrile, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole-1-propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-2-methyl-4-nitro-1h-imidazole
PubChem CID 319755
Nombre IUPAC 3-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)propanonitrilo
SMILES CC1=NC(=CN1CCC#N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propionitrile
Punto de fusión 113°C to 116°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.17
Porcentaje de pureza 97%