Learn More
3-(2-Metil-1H-imidazol-1-il)bencilamina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10748825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10748825 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10011154 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61313CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 912569-62-1
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.25
Número MDL MFCD09065015
Clave InChI CECWODAAUDOPCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methylimidazolyl phenyl methylamine, 1-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 24229639
Nombre IUPAC [3-(2-metilimidazol-1-il)fenil]metanamina
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC(CN)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 97%