Learn More
Ácido 3-(2-metil-1H-imidazol-1-il)benzoico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10693045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10693045 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10356424 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10693045 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61301CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 898289-59-3
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Número MDL MFCD09065014
Clave InChI ZGRKUYBDLZMGQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 3-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 3-2-methylimidazolyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 24229638
Nombre IUPAC ácido 3-(2-metilimidazol-1-il)benzoico
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 90%