Learn More
3-(2-metil-1H-imidazol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10192884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10652285 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10192884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61314CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 184098-19-9
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.219
Número MDL MFCD09702403
Clave InChI ZDHNDCMKVXWWLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 3-2-methylimidazol-1-yl aniline, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl-benzenamine, 3-2-methylimidazolyl phenylamine, benzenamine,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 12797139
Nombre IUPAC 3-(2-metilimidazol-1-il)anilina
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%