Learn More
Ácido 3-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10762083 1 g 1 g
10304472 250 mg 250 miligramos
10250545 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762083 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC19401DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 28077-41-0
Fórmula molecular C11H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 219.258
Número MDL MFCD02682065
Clave InChI YDPHSMPSNLAMJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, 3-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-4-thiazolyl, 3-2-methyl thiazol-4-yl benzoic acid
PubChem CID 2776495
Nombre IUPAC ácido 3-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)benzoico
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza 97%