Learn More
3-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)-6-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine |
| CAS | 184766-45-8 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pyridine','2-methyl-5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-, 2-Methyl-5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine, 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8-3-4-9(7-11-8)10(2)12-5-6-13-10/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C2(C)OCCO2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |