Learn More
3-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)-6-metilpiridina, TRC
Código de producto. 30477253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Förpackningsstorlek
100 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30477253 100 mg 100 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30477253 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM303640100MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine
CAS 184766-45-8
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pyridine','2-methyl-5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-, 2-Methyl-5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine, 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-8-3-4-9(7-11-8)10(2)12-5-6-13-10/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(cn1)C2(C)OCCO2
Nombre IUPAC 2-metil-5-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 179.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.