Learn More
Ácido 3-(2-metoxifenil)propiónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436857 100 g 100 g
11416857 5 g 5 g
11426857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14314.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6342-77-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6342-77-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00002772
Clave InChI XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methoxyphenyl propanoic acid, 3-2-methoxyphenyl propionic acid, 2-methoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 2-methoxy, o-methoxyhydrocinnamic acid, 3-o-methoxyphenyl propionic acid, 2-methoxy-benzenepropanoic acid, beta-o-methoxyphenyl propionic acid, acmc-209nfi, maybridge1_000611
PubChem CID 80652
Nombre IUPAC ácido 3-(2-metoxifenil)propiónico
SMILES COC1=CC=CC=C1CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2097012
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%