Learn More
3-(2-metoxifenil)acrilaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde |
| CAS | 1504-74-1 |
| Fórmula molecular | C10H10O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Propenal, 3-(2-methoxyphenyl)-, Cinnamaldehyde, o-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxycinnamaldehyde, 3-(2-Methoxyphenyl)-2-propenal, 3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, 3-(2-Methoxyphenyl)propenal, NSC 114599, o-Methoxycinnamaldehyde, o-Methoxycinnamic aldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1C=CC=O |
| Nombre IUPAC | 3-(2-metoxifenil)prop-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 162.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0681 |