Learn More
3-(2-Metoxifenilo)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447447 5 g 5 g
15437447 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34492.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59843-63-9 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59843-63-9
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.203
Número MDL MFCD02091524
Clave InChI KLPGJCMICASHKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl, 3-2-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl pyrazole, 2-1h-pyrazol-3-yl anisole, 2-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene
PubChem CID 2736764
Nombre IUPAC 5-(2-metoxifenilo)-1H-pirazol
SMILES COC1=CC=CC=C1C2=CC=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 82°C to 84°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%